Documentos Principais
G7391
Supelco
β-D-Glucan from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
qualidade
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
chave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Descrição geral
β-D-Glucan is a β-D-glucose polysaccharide, naturally found in the cell wall of fungi, bacteria and plants.
Aplicação
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Williams LD
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Obayashi T, et al.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)