840027P
Avanti
E. coli PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P, powder
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylethanolamine (E. coli)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (840027P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto