841188P
Avanti
E. coli PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 841188P, powder
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylglycerol (E. coli) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (841188P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (841188P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 841188P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCC(C1)C1CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Descrição geral
Aplicação
- as a lipid antigen to trigger human T cell response
- as a standard in mass spectrometry (MS) of mammalian cell entry (MCE) proteins bound to phosphatidylglycerol (PG)
- in bacterial model membranes to evaluate the lipid-lipid interactions and to serve potentially as a model for validation of novel
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto