Documentos Principais
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17D3H30NO4
Peso molecular:
318.47
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0% (LC-MS)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)