57607-U
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
descrição
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57607-U | 4061832628530 |