Documentos Principais
54221-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinônimo(s):
3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 100
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)