Documentos Principais
57241
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 3 mL, pk of 54
Sinônimo(s):
SPE Reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
polypropylene
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Características e benefícios
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)