54258-U
Large Volume SPE Reservoir
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
25 mL SPE Reservoir for 6 mL SPE cartridge tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene body
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
25 mL
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
compatibilidade
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)