Documentos Principais
57273-U
Supelco
Visiprep Large Volume Sampler Tube Adapters, 1/4-28 Threads
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Sinônimo(s):
PK4 3/6ML TUBE ADAPTER W/THREADS FOR LARGE VOLUME SAMPLER
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
embalagem
pk of 4
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
conector
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)