55253-U
Supelclean™ Sulfoxide SPE Tube
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Sulfoxide SPE cartidge (for PCBs), 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
Materiais
PE frit
linha de produto
Supelclean™
composição
bed wt., 3 g
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
sulfoxide phase
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?