Documentos Principais
57094
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Supelclean ENVI-Carb, 0,5 g/6 ml, 30 embalagem
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área da superfície: 100m2/g; Tamanho de partícula: malha 120/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legume
Aplicação
O tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb foi usado como uma parte do preparo de amostras para a determinação de tiodiglicol em águas subterrâneas usando extração em fase sólida, seguida de cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massa (SPE-GC-MS).
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of thiodiglycol in groundwater using solid-phase extraction followed by gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected-ion mode.
Tomkins AB and Sega AG
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 911(1), 85-96 (2001)
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE