57051
Supelclean™ LC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean™
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pkg of 30 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Aplicação
- Phospholipids in dairy products prior to their determination by high performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD).
- Free and esterified sterols in Portuguese olive oils prior to their estimation by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Synthetic musks in cream prior to their quantification by GC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Phospholipids in milk samples prior to their quantification by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) in conjunction with ELSD as well as ion trap-time-of-flight mass spectrometry (IT-TOF MS).
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.