Key Documents
57016
Supelco
Supelclean LC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pkg of 54 ea
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
450 m2/g
volume
3 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
diol bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)