Documentos Principais
52751-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
3 mL
matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
diol bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)