Documentos Principais
504041
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit
polypropylene hardware
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column