Documentos Principais
PHL80500
Monotropein
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
[1S-(1α, 4aα,7β,7aα)]-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
390.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@@]([C@](CO)(O)C=C3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)([H])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-7-5-24-14(10-8(7)1-2-16(10,23)6-19)26-15-13(22)12(21)11(20)9(4-18)25-15/h1-3,5,8-15,18-23H,4,6H2/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14+,15+,16+/m1/s1
chave InChI
CYYIGLDAAXXQAI-PSWNKMJPSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)