Documentos Principais
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
polypropylene hardware
Nível de qualidade
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
Extensão da rotulagem
5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
amino bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)