57205
Supelclean™ LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Supelclean™
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 g
Extensão da rotulagem
5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
amino bonding
aminopropyl
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?