Documentos Principais
25064-U
Supelco
Male Luer Coupler
pkg of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
embalagem
pkg of 20 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with male Luer to male Luer
Descrição geral
Male Luer Coupler is an accessory used with TDS3 TD Storage Containers. It is specifically employed with Supelclean ENVI-Carb Plus SPE Tube and SPE vacuum manifold when they are used in conjunction for the solid-phase extraction of highly polar compounds from aqueous samples.
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
25064-U4061825937427