Documentos Principais
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
embalagem
pkg of 20 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Female Luer Cap polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Supelco
57098
Female Luer Cap
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, female Luer
58721
Tubing Adapter