Documentos Principais
21015
Supelco
Female Luer Coupler
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
embalagem
pkg of 20 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with male luer to male luer
Descrição geral
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)