CAD6185
Adapter, FLL to Fistula tip (plated brass)
FLL to fistula tip (plated brass)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 6185
Descrição geral
- Plated brass or 316 stainless steel
- Meets ISO 594 specifications
- Final assembly water tested at 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - contains a tabbed hub for secure fitting to a threaded male Luer lock.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)