Documentos Principais
57608-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Sinônimo(s):
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
descrição
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
2 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)