Documentos Principais
52791-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits
Sinônimo(s):
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 5000
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Outras notas
Frits are included separately, pk of 10,000.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)