Documentos Principais
917753
Sigma-Aldrich
Empty cartridges
3 mL, clear, 100/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
descrição
3mL cartridges (100/box), clear
diâmetro × C
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
Aplicação
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping. Pistons, end and tip caps are sold separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)