57602-U
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 0.5 mL, PE frit included, pk of 50
Sinônimo(s):
reversible empty SPE cartridge tube, 0.5 mL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
0.5 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)