Key Documents
29623-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel needle
tamanho da agulha
26 ga
Características
point style 1
syringe type F (cemented needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001982
agulha C × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volume
5 μL
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)