57144-U
Supelclean™ Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Carbon SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supelclean™
composição
bed wt., 2 g
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
charcoal bonding
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Descrição geral
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Particle Sz.: 80/120 mesh
- Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?