Key Documents
57210-U
Supelco
Pacote a granel para SPE Supelclean ENVI-Carb
pkg of 50 g
Sinônimo(s):
Material de carbono SPE
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for EPA 1633
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
embalagem
pkg of 50 g
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase-reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área de superfície: 100 m2/g; Tamanho de partícula: malha de 100/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legumes
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J C J van Esterik et al.
Archives of toxicology, 90(3), 701-715 (2015-04-02)
Perfluorooctanoic acid (PFOA) is known to cause developmental toxicity and is a suggested endocrine disrupting compound (EDC). Early life exposure to EDCs has been implicated in programming of the developing organism for chronic diseases later in life. Here we study
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolos
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.