52578-U
Supelclean™ PSA SPE Tube
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinônimo(s):
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean™
composição
bed wt., 200 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
8.4% C loading
3.3% N loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
500 m2/g
volume
3 mL
cobertura de superfície
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
pKa
(1) 10.1, (2) 10.9
capacidade
0.98-1.05 meq/g capacity
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
normal phase
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- A weak anion exchanger with a pKa of 10.1 and 10.9
- Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
- Strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
- Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
- Bidentate nature of ligand allows for chelation
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.