Documentos Principais
57127-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
Sinônimo(s):
Carbon SPE cartdige, 12 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
volume
12 mL
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área da superfície: 100m2/g; Tamanho de partícula: malha 120/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legume
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.