Key Documents
57109-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Sinônimo(s):
Carbon SPE cartridge tube, 1 mL
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
100 m2/g
volume
1 mL
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
120-400 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Carbono não poroso grafitizado
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável, subterrânea, residual)
  • Área da superfície: 100m2/g; Tamanho de partícula: malha 120/400
  • Extrema afinidade por compostos orgânicos polares e apolares de matrizes não polares e polares quando usado em condições de fase reversa
  • Superfície de carbono que consiste em estruturas de anel hexagonal interconectadas e formando camadas de folhas grafíticas
  • A natureza não porosa da fase de carbono permite um rápido processamento; a adsorção não requer a dispersão do analito em poros de fase sólida
  • Pesquisadores independentes determinaram que o ENVI-Carb é muito útil para o preparo rápido de amostras de mais de 200 pesticidas provenientes de diversas matrizes, inclusive água subterrânea, frutas e legume
Aplicação
  • Achieving optimal balance: tuning electrical and optical characteristics of carbon electrodes for emerging photovoltaics: This research explores the utilization of toluene in enhancing the performance of carbon-based electrodes, demonstrating significant improvements in both electrical and optical properties for photovoltaic applications (Gul et al., 2024).
  • Thiol Coordination Softens Liquid Metal Particles To Improve On-Demand Conductivity: This study highlights the role of toluene in the synthesis of liquid metal particles, which are optimized for enhanced conductivity in flexible electronics, indicating a versatile application of toluene in advanced manufacturing technologies (Muller et al., 2024).
  • Using highly water-stable wool keratin/CsPbBr(3) nanocrystals as a portable amine-responsive fluorescent test strip for onsite visual detection of food freshness: Toluene′s properties are leveraged in the synthesis of innovative materials for food safety applications, showcasing its importance in the creation of sensitive and reliable detection systems (Sun et al., 2024).
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.