Documentos Principais
54059-U
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
NH2 (amine) SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
Extensão da rotulagem
5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
amino bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-NH2 SPE tube is ideally used for the normal phase extraction of polar to moderately polar compounds from non-aqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)