Voltar
Large Volume SPE Reservoir
Products
Marca
Supelco (2)
Agência
Volume (mL)
Aplicação
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
54258-U
Large Volume SPE Reservoir,
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Expandir
Ver preços
54259-U
Large Volume SPE Reservoir,
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3