Documentos Principais
57244
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 1mL SPE Tube, pk of 216
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
descrição
for SPE Tube
Nível de qualidade
embalagem
pk of 216
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 1mL SPE Tube
Descrição geral
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
A fully automated azeotropic drying free synthesis of O-(2-[18F]fluoroethyl)-l-tyrosine ([18F]FET) using tetrabutylammonium tosylate.
Victoriya Orlovskaya et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 152, 135-139 (2019-07-13)