Documentos Principais
513962
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-3-d1
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
154.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
300 °C (lit.)
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)