513954
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
300 °C (lit.)
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)