Key Documents
489824
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-DMSOPOIOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5