Documentos Principais
332151
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid-15N, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, 15N Labeled L-tyrosine
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-YTRLMEAHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)