Documentos Principais
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H1215N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
574600-250MG4061833635414