Key Documents
609064
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H1215NNO2
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 15N
atividade óptica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)