Documentos
489069
Sigma-Aldrich
DL-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i5+1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-HOSYLAQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1