Documentos Principais
604844
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC10H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
96% (CP)
atividade óptica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Aniline-13C6 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
485497
Aniline-13C6
Indole ≥99%
Sigma-Aldrich
I3408
Indole
L-Tryptophan reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T0254
L-Tryptophan