606146
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)