Documentos Principais
606154
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)