Documentos
454613
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
pf
167-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-CCCNNFAYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1