Documentos Principais
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propanedioic-1,3-13C2 acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2(13CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
chave InChI
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
341.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
172.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490199-250MG4061833277522