485918
L-Asparagine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O.[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1,6+1;
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-SQHSRYIDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485918-250MG | 4061833280393 |