Key Documents
340421
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
About This Item
Fórmula linear:
6Li
Número CAS:
Peso molecular:
6.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
pureza isotópica
95 atom % 6Li
forma
chunks
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Descrição geral
Lithium-6Li is an isolated and enriched isotope of lithium that is majorly used in fusion reactors. It is an important element in isotope separation study and can be sperated in large scale by using amalgam method. It is incorpoared as a blanket material for deuterium tritium fusion power reactor.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)