Key Documents
702234
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li nitrate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
6LiNO3
Número CAS:
Peso molecular:
68.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
pf
264 °C (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
chave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1